Läs mer
Oktylfosfonsyra (NOPA), TRC
Produktkod. 30012001
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012001 5 g
30003498 25 g
30007027 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2938905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4724-48-5
Molekylformel C8 H19 O3 P
Molekylvikt (g/mol) 194.21
Synonym NOPA
IUPAC-namn oktylfosfhonsyra
LEDER CCCCCCCCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octylphosphonic acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Formel vikt 194.1072