Läs mer
Octyltriklorosilan, 97 %
Produktkod. 10388490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10388490 100 g 100g
10269273 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10388490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216501000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5283-66-9 | C8H17Cl3Si | 247,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5283-66-9
MDL-nummer MFCD00000488
InChI-nyckel RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive
PubChem CID 21354
IUPAC-namn triklor(oktyl)silan
LEDER CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyltrichlorosilane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 233 °C (731,0 mmHg)
Flampunkt 96 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H17Cl3Si
Linjär formel CH3(CH2)7SiCl3
Brytningsindex 1,4470 till 1,449
Kvantitet 100 g
Beilstein 04, III, 1907
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Molekylvikt (g/mol) 247.67
Viskositet 1,9 mPa (25 °C)
Formel vikt 247.67
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octyltrichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.