Läs mer
Oktyltriphenylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30426487
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30426487 10 g -
30413697 2.5 g 2.5g
30408959 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO24139510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42036-78-2
Molekylformel C26H32BrP
Molekylvikt (g/mol) 455.41
IUPAC-namn oktyl(triphenyl)fosfanium; Bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octyltriphenylphosphonium Bromide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C26H32P.BrH/c1-2-3-4-5-6-16-23-27(24-17-10-7-11-18-24,25-19-12-8-13-20-25)26-21-14-9-15-22-26;/h7-15,17-22H,2-6,16,23H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 454.1425