Läs mer
Motic™ Widefield okular N-WF20X/13mm (ESD) för SMZ-171
Produktkod. 15227169
Change view
Förstoringskraft:
20X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
15227169 20X Varje
1 options
Produktkod. 15227169 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001402741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 SEK
    1174.74 SEK / Paket med 1
    Save 230.26 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Ökar förstoringen till 20X. Motic™ Widefield okular N-WF20X/13mm (ESD) till din SMZ-171 för att få mer förstoring (säljs med 1 enhet)
  • För användning med mikroskop i SMZ-171-serien
  • Förstoring: 20X
  • Fältnummer: 13mm
  • ESD säker
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Typ Okulärt bredfältsokular
Synfält 13 mm
Förstoringskraft 20X
Kvantitet 1 st