Läs mer
Implen OD600™ 12 månaders garantiförlängning
Handla allt Implen Produkter
Varaktighet:
3 år
Beskrivning
- Förlängning av garantin för Implen OD600 med 12 månader i totalt 36 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Varaktighet | 3 år |
| För användning med (utrustning) | Implen OD600 |
| Garanti och serviceerbjudande | Förlängd garanti |
| Produkttyp | Garantiförlängning |