Läs mer
Implen OD600™ 24 månaders garantiförlängning
Handla allt Implen Produkter
Varaktighet:
4 år
Beskrivning
- Förlängning av garantin för Implen OD600 med 24 månader i totalt 48 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Varaktighet | 4 år |
| För användning med (utrustning) | Implen OD600 |
| Garanti och serviceerbjudande | Förlängd garanti |
| Produkttyp | Förlängd garanti |