Beskrivning
- Användarvänligt gränssnitt med förprogrammerat, intuitivt OD600 och McFarland Applications.
- Stort dynamiskt detektionsområde (fotometriskt område: 0– 4A), ingen utspädning krävs.
- Fristående, lätt (väger endast 0,6 kg) och bärbar enhet med handskkompatibel 3.5; Pekskärm.
- Litet fotavtryck, endast 140 mm x 110 mm x 70 mm.
- LIMS integration möjlig genom Rest API Push-tjänst.
- Dataexport i .xls- och .csv-format (eller JSON för LIMS integration).
- 4GB datalagring.
- Snabb och enkel dataexport via USB hamn.
- Uppladdningsbart batteri tillåter 8 timmars kontinuerlig användning
- Levereras med EU-strömförsörjning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bärbar fotometer |
| Visningstyp | LCD |
| För användning med (applikation) | Kvantifiering av bakterier |
| Spänning | 5 V |