Läs mer
Odanacatib, MedChemExpress
Produktkod. 16455747
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455747 5 mg -
16454316 100 mg -
16453008 10 mg 10mg
16449576 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16455747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100425mg
MedChemExpress Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.
Odanacatib (MK-0822) is a potent and selective inhibitor of cathepsin K, with an IC50 of 0.2 nM for human cathepsin K.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Odanacatib
CAS 603139-19-1
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H27F4N3O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym MK-0822
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (47.57 mM)
LEDER N#CC1(NC([C@@H](N[C@H](C(F)(F)F)C2=CC=C(C3=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C3)C=C2)CC(C)(F)C)=O)CC1
Molekylvikt (g/mol) 525.56
Formel vikt 525.56
Procent renhet 99.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism