Läs mer
ODM-201, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Darolutamide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN6O2/c1-11(22-19(28)18-8-17(12(2)27)23-24-18)10-26-6-5-16(25-26)13-3-4-14(9-21)15(20)7-13/h3-8,11-12,27H,10H2,1-2H3,(H,22,28)(H,23,24)/t11-,12?/m0/s1 |
| Formel vikt | 398.1258 |