Läs mer
Tocris Bioscience™ ODQ
Beskrivning
A potent and selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ODQ |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 187.16 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.158 |