Learn More
OEKO-TEX PAH Mixture 575 500 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323271
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30323271 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 30323271 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000575DI
 Restricted Item
Beräknad leverans: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 2381-21-7, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 192-97-2
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.