Läs mer
OF-1, MedChemExpress
Beskrivning
OF-1 is a potent pan-BRPF bromodomain (BRD) inhibitor, with IC50 values of 270 nM, 1.2 μM for TRIM24 and BRPF1B, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OF-1 |
| CAS | 919973-83-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18BrN3O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 13 mg/mL (29.52 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(Br)C=C1C)(NC2=C(OC)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.31 |
| Formel vikt | 440.31 |
| Visa mer |