Läs mer
Officinalisinin I, MedChemExpress
Beskrivning
Officinalisinin I is a steroidal saponin, isolated from Anemarrhena asphodeloides.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Officinalisinin I |
| CAS | 57944-18-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C45H76O19 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]12[C@](C[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H]([C@](CCC(C)CO[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)(O)O3)C)([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@@]7([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O7)O)O[C@]8([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 921.07 |
| Formel vikt | 921.07 |
| Visa mer |