Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ofloxacin, 98 %
Produktkod. 15325038 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15325038 1 g 1g
15335038 5 g 5g
15345038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15325038 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455670010
Request Bulk or Custom Format
Ofloxacin, CAS # 82419-36-1, är ett fluorokinolonantibiotikum med bred antibakteriell aktivitet mot gram-positiva och -negativa bakterier, såväl som mot mykobakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Ofloxacin är ett syntetiskt fluorokinolonantibiotikum som är en analog av nalidixinsyra
  • Ofloxacin kan direkt interagera med pneumokockautolysin (LytA) vid dess kolinbindande domän, vilket hämmar LytA:s förmåga att bryta ned pneumokockcellväggen
  • Ofloxacin är racemiskt och dess (S)-enantiomer är levofloxacin
Användningsområden
  • Ofloxacin kan användas i farmakokinetiska laboratoriestudier och läkemedelsscreeningar med hög genomströmning
  • DNA- och proteinbindningsförmågan hos ofloxacin har studerats i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82419-36-1
Molekylformel C18H20FN3O4
Molekylvikt (g/mol) 361.373
InChI-nyckel GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4583
ChEBI CHEBI:7731
LEDER CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ofloxacin
Typ Ofloxacin
Smältpunkt 280.0°C to 275.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.2% max.
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vikt 361.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.