Läs mer
Ofloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Ofloxacin Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 107884-32-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ofloxacin Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ofloxacin Ethyl Ester, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-4-27-20(26)14-10-24-12(2)11-28-19-16(24)13(18(14)25)9-15(21)17(19)23-7-5-22(3)6-8-23/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN2C(C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.42 |
| Visa mer |