Läs mer
Ofloxacin, MedChemExpress
Beskrivning
Ofloxacin (Hoe-280) is a fluoroquinolone whose primary mechanism of action is inhibition of bacterial DNA gyrase. Ofloxacin shows inhibitory activity against vaccinia virus (VV).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ofloxacin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 82419-36-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H20FN3O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Hoe-280 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 4 mg/mL (11.07 mM) |
| Visa mer |