Läs mer
Ofloxacin Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Ofloxacin Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ofloxacin Methyl Ester |
| CAS | 108224-82-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ofloxacin Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H22 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ofloxacin Methyl Ester, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-11-10-27-18-15-12(17(24)13(9-23(11)15)19(25)26-3)8-14(20)16(18)22-6-4-21(2)5-7-22/h8-9,11H,4-7,10H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=CN2C(C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.39 |
| Visa mer |