Läs mer
Ofloxacin, Mikromol™
Beskrivning
Ofloxacin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ofloxacin |
| CAS | 82419-36-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ofloxacin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H20 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ofloxacin, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(N-methylpiperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, DL 8280, Exocin, Flobacin, Floxal, Floxil, Floxin, HOE 280, ORF 18489, Ocuflox, Oflin, Oflocet, Oflocin, Oflox, Ofloxacine, Ofloxin, Oxaldin, PT 01, Tariferid, Tarivid, Visiren, Visren, WP 0405, Zanocin, (+/-)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (+/-)-Ofloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25) |
| LEDER | CC1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid |
| Visa mer |