Läs mer
Ofloxacin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486971 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486971 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11486971 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219901805
Ofloxacin, vitt pulver
  • Det används för att studera pneumokockcellväggsnedbrytande virulensfaktorer.
  • Det är en syntetisk fluorokinolon med bredspektrum antibakteriell aktivitet. Det är en nalidixinsyraanalog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 82419-36-1
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.0002
Molekylformel C18H20FN3O4
Kvantitet 5 g
Synonym Oflocet, Ofloxacine, Oxaldin, Tarivid
Löslighetsinformation Soluble in 1 N NaOH(50mg/mL).
InChI-nyckel GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation +1 to -1°(Lit.)
Molekylvikt (g/mol) 361.37
Procent renhet 0.9952
Fysisk form Pulver