Läs mer
Ofloxacin N-Oxide Acetic Acid Salt (Mixture of Diastereomers), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Ofloxacin N-Oxide Acetic Acid Salt (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1216511-73-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H20 F N3 O5 . C2 H4 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ofloxacin Imp. F (EP), 4-[(RS)-6-Carboxy-9-fluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-10-yl]-1-methylpiperazine 1-Oxide Hydrochloride, Ofloxacin Imp. F (EP) as Hydrochloride, Ofloxacin N-Oxide Hydrochloride, Ofloxacin Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O5.C2H4O2/c1-10-9-27-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-21(10)14)7-13(19)15(17)20-3-5-22(2,26)6-4-20;1-2(3)4/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CC1COc2c(N3CC[N+](C)([O-])CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O.CC(=O)O |
| IUPAC-namn | acetic acid;7-fluoro-2-methyl-6-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5,7,9(13),11-tetraene-11-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.419 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?