Läs mer
Ofloxacin, Thermo Scientific™
Fluorinated nalidixic acid analog with broad-spectrum antibacterial activity
481.84 SEK - 1724.83 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 82419-36-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H20FN3O4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.373 |
| MDL-nummer | MFCD00226105 |
| InChI-nyckel | GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | Oflocet; Ofloxacine |
| PubChem CID | 4583 |
| ChEBI | CHEBI:7731 |
| LEDER | CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15454529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62080.03 |
1g |
481.84 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15464529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62080.06 |
5g |
1724.83 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 82419-36-1 | |
| 361.373 | |
| GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 4583 | |
| CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O |
| C18H20FN3O4 | |
| MFCD00226105 | |
| Oflocet; Ofloxacine | |
| CHEBI:7731 |
Specifikationer
| Ofloxacin | |
| White to Yellow | |
| MFCD00226105 | |
| Oflocet; Ofloxacine | |
| GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 361.373 | |
| CHEBI:7731 |
| 82419-36-1 | |
| C18H20FN3O4 | |
| 14,6771 | |
| Soluble in acetic acid or water; Slightly soluble in methanol | |
| CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O | |
| 4583 | |
| 361.37 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : UU8815500
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C