Läs mer
Ofloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ofloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25) |
| Formel vikt | 361.1438 |
| Procent renhet | >95% |