Läs mer
Ogerin, MedChemExpress
Beskrivning
Ogerin is a selective GPR68 positive allosteric modulator, with a pEC50 of 6.83. Ogerin shows inverse agonist and antagonist activity (Ki, 220 nM) at A2A receptoor and weak antagonist activity (Ki, 736 nM) at 5-HT2B receptor. Ogerin blocks recall in fear conditioning in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ogerin |
| CAS | 1309198-71-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17N5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (813.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCC1=C(C2=NC(N)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=N2)C=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.35 |
| Formel vikt | 307.35 |
| Visa mer |