missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
OGG1 Antibody (4E8), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-52722PECY55
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
OGG1 Monoclonal specifically detects OGG1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular).
Specifikationer
| OGG1 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| OGG1 | |
| Partial recombinant protein made to an internal sequence of the human OGG1 protein (between amino acids 100-300) [UniProt No. O15527] | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 400000000 | |
| Flow Cytometry, Flow (Intracellular) | |
| 8-hydroxyguanine DNA glycosylase, 8-oxoguanine DNA glycosylase, AP lyase, DNA-apurinic or apyrimidinic site lyase, HOGG1, MMH, MUTMOGH1HMMH, N-glycosylase/DNA lyase | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| Base Excision Repair, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair | |
| 4968.0 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering