Läs mer
Oglemilast, MedChemExpress
Produktkod. 16492457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492457 50 mg 50mg
16456348 10 mg -
16428937 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492457 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15178
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Oglemilast (GRC 3886) is a potent and orally active phosphodiesterase-4 (PDE4) inhibitor with an IC50 of 0.5 nM for PDE4D3. Oglemilast inhibits pulmonary cell infiltration, including eosinophilia and neutrophilia in vitro and in vivo. Oglemilast has the potential for inflammatory airway diseases.
Oglemilast (GRC 3886) is a potent and orally active phosphodiesterase-4 (PDE4) inhibitor with an IC50 of 0.5 nM for PDE4D3. Oglemilast inhibits pulmonary cell infiltration, including eosinophilia and neutrophilia in vitro and in vivo. Oglemilast has the potential for inflammatory airway diseases.
Spécification
Kemiskt namn eller material Oglemilast
CAS 778576-62-8
Färg Khaki
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H13Cl2F2N3O5S
Kvantitet 50 mg
Synonym GRC 3886
Löslighetsinformation DMSO : 4 mg/mL (7.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2C(OC3=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C23)=C(OC(F)F)C=C1)NC4=C(Cl)C=NC=C4Cl
Molekylvikt (g/mol) 516.3
Formel vikt 516.3
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.