Läs mer
MedChemExpress Oglufanide
Produktkod. 16411977
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16411977 50 mg
1 options
Produktkod. 16411977 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13718
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Oglufanide (H-Glu-Trp-OH) is a dipeptide immunomodulator isolated from calf thymus. Oglufanide inhibits vascular endothelial growth factor (VEGF). Oglufanide can stimulate the immune response to hepatitic C virus (HCV) and intracellular bacterial infections.
Specifikationer
Renhet 99.49%
CAS 38101-59-6
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Molekylvikt (g/mol) 333.34 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : 15.5 mg/mL (46.50 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym H-Glu-Trp-OH∣ L-Glutamyl-L-tryptophan