missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ OGT 2115

Beskrivning
OGT 2115 is a heparanase inhibitor (IC50 = 0.4 μM) that displays no major inhibition of human cytochrome P450 isoenzymes (IC50 > 30 μM). Exhibits antiangiogenic properties in vitro (IC50 = 1 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[[3-(4-Bromophenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]-3-fluorophenyl]-5-benzoxazoleacetic acid |
| CAS | 853929-59-6 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighet | Soluble to 10mM in DMSO |
| Molekylformel | C24H16BrFN2O4 |
| Formel vikt | Observed MW: 495.3 |
| Renhet | 97% |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?