Läs mer
OHAUS™ Provpanna för MB-seriens fuktanalysatorer
Produktkod. 11804242 Handla allt Ohaus Produkter
Typ:
Återanvändbar provpanna
Disposable Sample Pan
Kvantitet:
3/Pk.
80/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 80
Produktkod. 11804242
Brand: OHAUS™ 80850086
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provpannor för OHAUS™ MB-serien fuktanalysatorer.
  • Shape: round
  • Choose disposable or reusable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) US: MB35,MB45,MB27,MB90,MB120 Moisture Analyzers
EU: MB27, MB25, MB90-GB, MB120-GB, MB23, MB120-EU
Storlek 101.6 mm diameter
Kvantitet 80/Pk.
Typ Disposable Sample Pan