Läs mer
OHAUS™ Provpanna för MB-seriens fuktanalysatorer
Produktkod. 11865390 Handla allt Ohaus Produkter
Typ:
Återanvändbar provpanna
Disposable Sample Pan
Kvantitet:
3/Pk.
80/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 80
Produktkod. 11865390
Brand: OHAUS™ 80850088
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Provpannor för OHAUS™ MB-serien fuktanalysatorer.
  • Form: rund
  • Välj engångs- eller återanvändningsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) USA: MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Fuktanalysatorer
EU: MB27, MB25, MB90-GB, MB120-GB, MB23, MB120-EU
Kvantitet 3/Pk.
Typ Återanvändbar provpanna