Läs mer
OHAUS™ Temperaturkalibreringssats för fuktanalysatorer MB35, MB45, MB27, MB90 och MB120
Produktkod. 10342852 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Fuktanalysator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10342852 MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Fuktanalysator Varje
1 options
Produktkod. 10342852 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 11113857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6009.43 SEK
    5385.93 SEK / Paket med 1
    Save 623.50 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med MB35 och MB45 fuktanalysatorer.
Tillbehör för användning med MB35, MB45, MB27, MB90 och MB120 fuktanalysatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MB35, MB45, MB27, MB90, MB120 Fuktanalysator
Inkluderar Justerskiva med precisionstermometer, precisa
Språk Kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Produktlinje Tillbehör för fuktanalysator
Typ Temperaturkalibreringssats