Läs mer
OHAUS™ Adventurer™ Precisionsbalans
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
AX4201
AX422
AX8201
AX822
Kapacitet:
420 g
820 g
4200 g
8200 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ger stabila och pålitliga vägningsresultat för rutinmässiga vägningsuppgifter.
- Snabb stabiliseringstid förbättrar produktiviteten i laboratoriet
- AutoCal™ OHAUS automatiskt internt kalibreringssystem utför rutinunderhåll genom att kalibrera vågen dagligen
- Färgpekskärm ger enkel och snabb användning av Adventurer-applikationer
- Använd och få tillgång till nio applikationslägen och många funktioner som eliminerar behovet av att göra flera manuella beräkningar genom den moderna färgpekskärmen
- Operatörer kan bära laboratoriehandskar samtidigt som de använder pekskärmen, vilket eliminerar besväret och riskerna med att ständigt ta på och ta av handskar
- Utöver pekskärmen har Adventurer även sex mekaniska nycklar som ger taktil feedback och låter operatören utföra repetitiva operationer som tara, noll, kalibrering och utskrift
- Applikationslägen: vägning, dynamisk vägning, displayhållning, delarräkning, densitetsbestämning, totalisering, procentvägning, kontrollvägning, formulering
- Realtidsklockfunktionen håller exakt tid även vid strömavbrott och GLP datakapacitet har förmågan att registrera provnamn, projektnamn och saldo-ID för att hjälpa till att uppfylla spårbarhets- och efterlevnadskrav
- Kloningsfunktionen låter dig spara användar- och programinställningar till en USB flash-enhet som enkelt kan användas för att konfigurera ytterligare Adventurer-saldon
- När du använder minimiviktsfunktionen indikerar displayen tydligt att din nuvarande provvikt ligger under din definierade minimigräns; öka helt enkelt din provvikt för att säkerställa att dina resultat uppfyller dina standarder
- Vissa modeller har en utrymmesbesparande dragsköld utformad för att förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten.
- Ytterligare funktioner inkluderar: RS232-gränssnitt, inbyggd vägning under kroken, kåpa för användning i hela huset, löstagbar panna i rostfritt stål, bottenhölje i formgjuten metall, säkerhetsfäste, upplyst nivåindikator på framsidan, fyra justerbara fötter, mjukvarulåsningsmenyer, stabilitetsindikator, programvaruöverbelastnings-/underbelastningsindikatorer, användarvalbara miljöinställningar, automatiskt valbara skärminställningar, pekskärm, automatisk ljudindikering, pekskärm. tara, användarvalbart driftspråk (nio)
Dubbel USB Hamnar
- En front USB värdporten är lättillgänglig och gör det enkelt att ladda data från vågen till en flashenhet utan att behöva sträcka sig bakåt eller flytta vågen
- En sekund USB enheten är placerad på baksidan av vågen som kan användas för att ansluta vågen till en PC
- Anslutningsalternativen hjälper till att uppfylla spårbarhetskraven i traditionella installationer
Uppfyllande
Metrologi: OIMl R76, EN 45501 (Klass I, nmax 320000, Klass II, nmax 52000), Produktsäkerhet: EN 61010-1, IEC 61010-1, elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklass B, industriella immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Metrologi: OIMl R76, EN 45501 (Klass I, nmax 320000, Klass II, nmax 52000), Produktsäkerhet: EN 61010-1, IEC 61010-1, elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Strålningsklass B, industriella immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel |
| Anslutningstyp | RS232, USB-värd, USB-enhet |
| Beskrivning | Precisionsvåg AX822 |
| Kapacitet | 820 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 0.01 g |
| För användning med (applikation) | Vägning, delarräkning, procentvägning, kontroll |
| Inkluderar | AC-adapter |
| Linjäritet | ±0,02 g |
| Material | Metallbas, ABS topphölje, rostfritt stålpanna |
| Visa mer |