Läs mer
OHAUS™ Adventurer™ Precisionsbalans
Produktkod. p-4918286 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
AX4201
AX422
AX8201
AX822
Kapacitet:
420 g
820 g
4200 g
8200 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15581926
Brand: OHAUS™ 30206079
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adventurer™ Precision Balance har den perfekta balansen mellan uppfinningsrika funktioner och funktionella, okomplicerade vägningsmöjligheter.
Ger stabila och pålitliga vägningsresultat för rutinmässiga vägningsuppgifter.
  • Snabb stabiliseringstid förbättrar produktiviteten i laboratoriet
  • AutoCal™ OHAUS automatiskt internt kalibreringssystem utför rutinunderhåll genom att kalibrera vågen dagligen
  • Färgpekskärm ger enkel och snabb användning av Adventurer-applikationer
  • Använd och få tillgång till nio applikationslägen och många funktioner som eliminerar behovet av att göra flera manuella beräkningar genom den moderna färgpekskärmen
  • Operatörer kan bära laboratoriehandskar samtidigt som de använder pekskärmen, vilket eliminerar besväret och riskerna med att ständigt ta på och ta av handskar
  • Utöver pekskärmen har Adventurer även sex mekaniska nycklar som ger taktil feedback och låter operatören utföra repetitiva operationer som tara, noll, kalibrering och utskrift
  • Applikationslägen: vägning, dynamisk vägning, displayhållning, delarräkning, densitetsbestämning, totalisering, procentvägning, kontrollvägning, formulering
  • Realtidsklockfunktionen håller exakt tid även vid strömavbrott och GLP datakapacitet har förmågan att registrera provnamn, projektnamn och saldo-ID för att hjälpa till att uppfylla spårbarhets- och efterlevnadskrav
  • Kloningsfunktionen låter dig spara användar- och programinställningar till en USB flash-enhet som enkelt kan användas för att konfigurera ytterligare Adventurer-saldon
  • När du använder minimiviktsfunktionen indikerar displayen tydligt att din nuvarande provvikt ligger under din definierade minimigräns; öka helt enkelt din provvikt för att säkerställa att dina resultat uppfyller dina standarder
  • Vissa modeller har en utrymmesbesparande dragsköld utformad för att förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten.
  • Ytterligare funktioner inkluderar: RS232-gränssnitt, inbyggd vägning under kroken, kåpa för användning i hela huset, löstagbar panna i rostfritt stål, bottenhölje i formgjuten metall, säkerhetsfäste, upplyst nivåindikator på framsidan, fyra justerbara fötter, mjukvarulåsningsmenyer, stabilitetsindikator, programvaruöverbelastnings-/underbelastningsindikatorer, användarvalbara miljöinställningar, automatiskt valbara skärminställningar, pekskärm, automatisk ljudindikering, pekskärm. tara, användarvalbart driftspråk (nio)
Dubbel USB Hamnar
  • En front USB värdporten är lättillgänglig och gör det enkelt att ladda data från vågen till en flashenhet utan att behöva sträcka sig bakåt eller flytta vågen
  • En sekund USB enheten är placerad på baksidan av vågen som kan användas för att ansluta vågen till en PC
  • Anslutningsalternativen hjälper till att uppfylla spårbarhetskraven i traditionella installationer
Uppfyllande
Metrologi: OIMl R76, EN 45501 (Klass I, nmax 320000, Klass II, nmax 52000), Produktsäkerhet: EN 61010-1, IEC 61010-1, elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklass B, industriella immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Metrologi: OIMl R76, EN 45501 (Klass I, nmax 320000, Klass II, nmax 52000), Produktsäkerhet: EN 61010-1, IEC 61010-1, elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Strålningsklass B, industriella immunitetskrav), GLP/GMP-kompatibel
Anslutningstyp RS232, USB-värd, USB-enhet
Beskrivning Precisionsvåg AX422
Kapacitet 420 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.01 g
För användning med (applikation) Vägning, delarräkning, procentvägning, kontroll
Inkluderar AC-adapter
Linjäritet ±0,02 g
Material Metallbas, ABS topphölje, rostfritt stålpanna
Mätningstid 1,5 sek
Min. Provvikt 8.2 g
Modell AX422
Repeterbarhet 0.01 g
Känslighetsdrift 3 ppm/° C
Stabiliseringstid 1,5 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Testbelastning 400 g, OIML F1 eller ASTM CL 2
Typ Toploading Balances
Garanti 2 år
Vägningslägen Vägning (17 enheter + anpassad enhet), delarräkning, procentuell vägning, kontrollvägning, djur/dynamisk vägning, totalisering/statistik, formulering, bestämning av densitet, displayhållning, batchutskrift
Mått (L x B x H) 354 x 230 x 100 mm
Längd (engelska) 13,93 tum
Längd (metrisk) 354 mm
Bredd (engelska) Pan 6,9 tum.
Bredd (metrisk) panorering 175 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Höjd (metrisk) Pan 195 mm
Djup (engelska) Pan 7,7 tum
Djup (metriskt) 354 mm
Djup (metrisk) panorering 195 mm
Vikt (engelska) 14.3 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Elektriska krav Nätadapteringång: 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Amperage AC Adapteringång: 0,3 A, AC Adapterutgång: 0,84 A
Frekvens Nätadapteringång: 50/60 Hz
Lagligt för handel Nej
Kalibrering Internt