Innehåller
Vågplattform, hållare för flytande föremål, hållare för icke-flytande föremål, bägareställ, bägare, termometer, pincett
Kompatibel med:
Modeller med kapacitet upp till 610g och läsbarhet på 0,1 och 1 mg
- Upptäckt
- Utforskare
- Adventurer Pro (förutom AV53x)
- Pionjär
Modeller med kapacitet upp till 1100 g och läsbarhet på 0,1 och 1 mg
- Utforskare
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Ohaus Balans |
| Inkluderar | Vågplattform, hållare för flytande föremål, håll |
| Språk | Kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska (MX) |
| Produktlinje | Densitetsbestämningssatser |
| Typ | Densitetsbestämningskit |