Läs mer
OHAUS™ Ohaus™ Explorer™ Tornmonteringssats för display
Handla allt Ohaus Produkter
:
Tornfäste för visning
Beskrivning
Kan användas med Ohaus Explorer-modeller: EX124, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2202, EX4202, EX6202, EX10202, EX6201, EX10201.
- Färg: Silver
- Material: Stål
- Total längd: 36 tum. (91,4 cm)
- Vikt: 6 lb.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Visning av Explorer Model EX124, EX224, EX324, EX2 |
| Material | Stål |
| Längd (engelska) | 36 tum. |
| Längd (metrisk) | 91 cm |
| Språk | Kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska (MX) |
| Produktlinje | Kolumnfästen |
| Typ | Tower Mount |