Läs mer
OHAUS™ Harvard Junior™ Mekanisk balans
Produktkod. 15584729 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
4.4 lb., 2 kg
Produktkod. Kapacitet
15584729 4.4 lb., 2 kg
1 options
KVÄVNINGSRISK (1). Små delar. Inte för barn under 3 år.
Produktkod. 15584729 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 80252050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 SEK
    1524.91 SEK / Paket med 1
    Save 580.09 SEK
    27% Av
I lager
KVÄVNINGSRISK (1). Små delar. Inte för barn under 3 år.
Innehåller
  • Åttadelad metallmassasats (2 x 100 g, 2 x 50 g, 2 x 25 g, 2 x 10 g)
  • Skålformar för användning vid vägning av runda föremål
  • Lärarutvecklad, standardbaserad aktivitetsguide med bakgrundsinformation och bedömningsguide med reproducerbara material
Unik design kombinerar färgglad, tvåplåtsbalans i plast med hållbarheten och noggrannheten hos de dyrare Harvard Trip Balances. OHAUS Harvard Junior Mechanical Balance innehåller precisionskonstruerad metallbalk och nolljusterad kompensator.
  • Utbytbara kokkärl gör att ett bredare utbud av föremål kan vägas
  • Stapelbara plattformar maximerar lagringsutrymmet
  • Inbyggt transport-/förvaringslås skyddar vågens livslängd genom att eliminera oscillering
  • Fjäderbelastad nolljusterad kompensator
  • Manuell dämpningsanordning minimerar svängningar och snabbar upp vägningen
  • Inbyggt bärhandtag för enkel transport runt ett rum eller från klass till klass
  • Kapacitet: 70,5 oz. (2000g)
  • Läsbarhet: 0,5g
Garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre Pan 6 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 15.2 cm
Djup (engelska) 9,44 tum
Djup (engelska) Pan 5,9 tum
Djup (metriskt) 240.00 mm
Djup (metrisk) panorering 15 cm
Höjd (engelska) 6,29 tum
Höjd (metrisk) 160.000 mm
Inkluderar Plasttallrikar och skålar
Modell HJ2001
Material ABS-plast, metall, rostfritt stål
Bredd (engelska) 5,51 tum
Bredd (metrisk) 140.00 mm
Garanti 3 år
Produktlinje Harvard Junior
Kapacitet 4.4 lb., 2 kg
Läsbarhet 0.500000 g
Beskrivning Mekanisk våg, HJ2001
Språk kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), spanska (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Spanish (MX)
Visningstyp Analogt
Typ Harvard Junior™ Mekanisk balans