Läs mer
OHAUS™ Harvard Trip Balanser
Produktkod. 10251012 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kalibrering:
10 x 0,1 g (översta stråle)
Modell:
1450-SD
Typ:
Harvard Single Beam Balance
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kalibrering Modell Typ Förpackningsstorlek
10251012 10 x 0,1 g (översta stråle) 1450-SD Harvard Single Beam Balance Varje
1 options
Produktkod. 10251012 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 80000003
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Idealisk för jämförande vägning. OHAUS Harvard Trip Balances med val av enkel- eller dubbelbalksmodeller ger många år av underhållsfri, jämförande vägning med en känd standard.
  • Med en kapacitet på 2 000 g, läsbarhet på 0,1 g och antingen en 6 tums rostfritt stål. (15,2 cm) diameter x 0,75 tum djup (1,9 cm) panna eller tallrik med en diameter på 6 tum (15,2 cm)
  • Vinklade strålar med centrumavläsningspunkter för utmärkt synlighet av resultaten; glidande, roterande balans för finjustering
  • Magnetisk dämpning för långsamma svängningar och hastighetsvägningar
  • Nolljusteringskompensator säkerställer precision och reproducerbarhet
  • Utrustad för specifik viktvägning
  • Precisionsslipade knivar, täckta självinställande lager, tvärstagad balk av aluminiumlegering och elliptiska kontrollstift
  • Enkelstrålebalanser graderade i steg om 0,1 g; dubbla strålar i steg om 0,1 och 10 g
Serviceplan
Serviceavtal finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre Pan 6 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 15.2 cm
Djup (engelska) 16,9 cm
Kalibrering 10 x 0,1 g (översta stråle)
Djup (engelska) Pan 5,9 tum
Djup (metriskt) 22.8 cm
Djup (metrisk) panorering 15 cm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 24.1 cm
Modell 1450-SD
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.5 cm
Garanti 5 år
Kapacitet 4.4 lb., 2 kg
Visningstyp Analogt
Typ Harvard Single Beam Balance