Läs mer
OHAUS™ Harvard Trip Balanser
Produktkod. 10521222 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kalibrering:
10 x 0,1 g (översta stråle), 200 x 10 g (bottenstråle)
Modell:
1550-SD
1560-SD
Typ:
Harvard Double Beam Balance
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kalibrering Modell Typ Förpackningsstorlek
10521222 10 x 0,1 g (översta stråle), 200 x 10 g (bottenstråle) 1560-SD Harvard Double Beam Balance Varje
10057761 10 x 0,1 g (översta stråle), 200 x 10 g (bottenstråle) 1550-SD Harvard Double Beam Balance Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10521222 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 80000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7705.00 SEK
    5578.87 SEK / Paket med 1
    Save 2126.13 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Idealisk för jämförande vägningsprogram och balansering av centrifugrör. OHAUS Harvard Trip Balances använder en design med två pannor baserad på den klassiska Roberval balansprincipen. De används vanligtvis för att bestämma skillnaden i massa mellan två objekt, snarare än deras absoluta värde.
Standardfunktioner inkluderar
  • Inbyggda glidande massor
  • Magnetisk dämpning
  • Vägplattform i rostfritt stål
Specifikationer
  • Plåtstorlek: 15 cm. dia. (15,2 cm)
  • Läsbarhet: 0,1g
  • Kapacitet: 70,54 oz. (2000g)
  • Övre balk: 10 x 0,1g
  • Bottenbalk (exklusive Single Beam-modellen): 200 x 10g
Beställningsinfo
En vikt på upp till 2000g kan uppnås genom att använda en kalibreringsmassuppsättning (S40214A, S40215A).
Garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre Pan 6 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 15.2 cm
Djup (engelska) 9,44 tum
Kalibrering 10 x 0,1 g (översta stråle), 200 x 10 g (bottenstråle)
Djup (engelska) Pan 5,9 tum
Djup (metriskt) 240.00 mm
Djup (metrisk) panorering 15 cm
Höjd (engelska) 6,29 tum
Höjd (metrisk) 160.000 mm
Inkluderar Dubbelbalk med 225g tara 2000g kapacitet med valfri viktsats
Modell 1560-SD
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 5,51 tum
Bredd (metrisk) 140.00 mm
Garanti 5 år
Produktlinje Harvardresan
Kapacitet 4.4 lb., 2 kg
Läsbarhet 0.100000 g
Beskrivning Mekanisk våg, 1560-SD
Språk engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska (MX), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Visningstyp Analogt
Typ Harvard Double Beam Balance