Läs mer
OHAUS™ Harvard Trip Balanser
Produktkod. p-2365532 Handla allt Ohaus Produkter
Kalibrering:
10 x 0,1 g (översta stråle), 200 x 10 g (bottenstråle)
Modell:
1550-SD
1560-SD
Typ:
Harvard Double Beam Balance
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10521222
Brand: OHAUS™ 80000005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för jämförande vägningsprogram och balansering av centrifugrör. OHAUS Harvard Trip Balances använder en design med två pannor baserad på den klassiska Roberval balansprincipen. De används vanligtvis för att bestämma skillnaden i massa mellan två objekt, snarare än deras absoluta värde.
Standardfunktioner inkluderar
  • Inbyggda glidmassor
  • Magnetisk dämpning
  • Vågplattform i rostfritt stål
Specifikationer
  • Panns storlek: 6 tum dia. (15,2 cm)
  • Läsbarhet: 0,1g
  • Kapacitet: 70,54 oz. (2000g)
  • Översta balk: 10x 0,1 g
  • Nedre balk (exklusive Single Beam-modell): 200x 10 g
Beställningsinfo
En vikt på upp till 2000g kan uppnås genom att använda en kalibreringsmassuppsättning (S40214A, S40215A).
Garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre Pan 6 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 15.2 cm
Djup (engelska) 9,44 tum
Kalibrering 10 x 0,1 g (översta stråle), 200 x 10 g (bottenstråle)
Djup (engelska) Pan 5,9 tum
Djup (metriskt) 240.00 mm
Djup (metrisk) panorering 15 cm
Höjd (engelska) 6,29 tum
Höjd (metrisk) 160.000 mm
Inkluderar Dubbelbalk med 225g tara 2000g kapacitet med valfri viktsats
Modell 1560-SD
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 5,51 tum
Bredd (metrisk) 140.00 mm
Garanti 5 år
Produktlinje Harvard resa
Kapacitet 4.4 lb., 2 kg
Läsbarhet 0.100000 g
Beskrivning Mekanisk våg, 1560-SD
Språk engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska (MX)
Visningstyp Analog
Typ Harvard Double Beam Balance