Läs mer
OHAUS™ Impact Printer Paper
Handla allt Ohaus Produkter
:
Skrivarpapper
Beskrivning
- Bredd: 2,25 tum. (5,7 cm)
- Antal: 5/Pk.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SF42 skrivare |
| Bredd (engelska) | 2,25 tum. |
| Bredd (metrisk) | 5.71 cm |
| Språk | Kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska (MX) |
| Produktlinje | Tillbehör för skrivare |
| Typ | Skrivarpapper |