Läs mer
OHAUS™ Trippelstråle Balans Mass Set
Handla allt Ohaus Produkter
:
Vikt: 2 x 1 kg och 1 x 500 g
Beskrivning
Motviktssats för användning med följande mekaniska vågar:
- Triple Beam 710-00
- Triple Beam 750-S0
- Triple Beam 760-00
- Trippelstråle Dial-O-Gram 1650-00
- Triple Beam Pro TP2611
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Metrisk viktuppsättning för tillbehör |
| Beskrivning | Viktset, 2x1kg, 1x500g |
| Klassificering | Diverse |
| Material | Gjutjärn |
| Vikt (metrisk) | 1 x 500 g, 2 x 1 kg |
| Form | Cylindrisk |
| För användning med (applikation) | Kalibrering, motvikt |
| För användning med (utrustning) | Triple Beam 710-00, 750-S0 och 760-00; Trippelstråle Dial-O-Gram 1650-00; och Triple Beam Pro TP2611 |
| Förpackningsmängd | 3 Vikter/Pk. |