Beskrivning
- Precisionsgjutna poises och djupa hack i strålarna för exakta värden varje gång
- Precisionsslipade kniveggar och självjusterande agatlager för maximal känslighet och reproducerbarhet
- Exakt med snabb responstid
- Magnetisk dämpning minimerar svängningen
- Tung zinkbas tippar inte lätt som gjuten aluminium
Specifikationer
- Kapacitet: 610g (2610g med fästvikter)
- Läsbarhet: 0,1g
- Frambalk: 10 x 0,1g
- Mittbalk: 500 x 100g
- Bakre balk: 100 x 10g
- Vernier Urtavla (Dial-O-Gram™ endast modell): 10 x 0,1g
- Plåtstorlek: 15 cm. dia. (21,2 cm)
- Mått: 18L x 12B x 9 tum H (45,7 x 30,5 x 22,3 cm)
Dial-O-Gram Modellen inkluderar avancerade funktioner
- Direktavläsning av vernier-ratten för snabbare vägningsresultat
- Tarebalk gör att behållare upp till 225g kan balanseras ut
- Lägg till stång- och klämtillbehör (S40022B) för att utföra bestämningar av specifik vikt
Specifik viktsstav och klämma
- Håller balansen ovanför bordets bas för att mäta specifik vikt.
Polyscoop och motvikt
- Idealiskt för att behålla hela det föremål som vägs
- Motvikten återställer balansen till noll när inget annat än scoopet är på plattformen
- Insugning och motvikt i rostfritt stål har kraftig konstruktion för långvarigt slitage
Not
S40028 har en plastbehållare
Garanti
Fem år
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre Pan | 6 tum |
| Diameter (metrisk) yttre panna | 15.2 cm |
| Djup (engelska) | 9 tum |
| Kalibrering | 10 x 0,1 g (främre stråle), 500 x 100 g (mellanstråle), |
| Djup (metriskt) | 22.86 cm |
| Höjd (engelska) | 30,08 cm |
| Höjd (metrisk) | 30.48 cm |
| Modell | 710-00 |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (engelska) | 7.05 lb. |
| Visa mer |