Beskrivning
- Precisionsgjutna poises och djupa hack i strålarna för exakta värden varje gång
- Precisionsslipade kniveggar och självjusterande agatlager för maximal känslighet och reproducerbarhet
- Exakt med snabb responstid
- Magnetisk dämpning minimerar svängningen
- Tung zinkbas tippar inte lätt som gjuten aluminium
Specifikationer
- Kapacitet: 610g (2610g med fästvikter)
- Läsbarhet: 0,1g
- Frambalk: 10 x 0,1g
- Mittbalk: 500 x 100g
- Bakre balk: 100 x 10g
- Vernier Urtavla (Dial-O-Gram™ endast modell): 10 x 0,1g
- Plåtstorlek: 15 cm. dia. (21,2 cm)
- Mått: 18L x 12B x 9 tum H (45,7 x 30,5 x 22,3 cm)
Dial-O-Gram Modellen inkluderar avancerade funktioner
- Direktavläsning av vernier-ratten för snabbare vägningsresultat
- Tarebalk gör att behållare upp till 225g kan balanseras ut
- Lägg till stång- och klämtillbehör (S40022B) för att utföra bestämningar av specifik vikt
Specifik viktsstav och klämma
- Håller balansen ovanför bordets bas för att mäta specifik vikt.
Polyscoop och motvikt
- Idealiskt för att behålla hela det föremål som vägs
- Motvikten återställer balansen till noll när inget annat än scoopet är på plattformen
- Insugning och motvikt i rostfritt stål har kraftig konstruktion för långvarigt slitage
Not
S40028 har en plastbehållare
Garanti
Fem år
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre Pan | 6 tum |
| Diameter (metrisk) yttre panna | 15.2 cm |
| Djup (engelska) | 9 tum |
| Kalibrering | 10 x 0,1 g (främre stråle), 500 x 100 g (mellanstråle), |
| Djup (metriskt) | 22.86 cm |
| Höjd (engelska) | 30,08 cm |
| Höjd (metrisk) | 30.48 cm |
| Modell | 760-00 |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (engelska) | 7.05 lb. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?