Läs mer
OHAUS™ Trippelstråle mekanisk balans
Produktkod. 11869630 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
1.34 lb., 0.61 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11869630 1.34 lb., 0.61 kg Varje
1 options
Produktkod. 11869630 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 80252052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2690.00 SEK
    1942.32 SEK / Paket med 1
    Save 747.68 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Valfria tillbehör inkluderar metrisk utrustningssats (två 1000g och en 500g), säkerhetskabel
Noggrannhet och bekvämlighet för en toppladdningsbalans. OHAUS Triple Beam Mechanical Balance ger eleverna praktisk erfarenhet genom manipulering av balans och fästvikter, samt visualisering av massmätningsprinciper.
  • Robust konstruktion
  • Integrerat säkerhetsfäste (kabel säljs separat)
  • Tre hackade och trappade balkar ger läsförståelse lättare
  • Positiv positionering av poise säkerställer upprepade resultat
  • Fjäderbelastad nolljusteringskompensator
  • Magnetisk dämpning minimerar svängningar och väghastigheter
  • Plattform i rostfritt stål för enkel rengöring
  • Kapacitet: 21,5 oz. (610g); med tillbehörsmassuppsättning (säljs separat), 2610g
  • Läsbarhet: 0,1g
  • Kalibrering av främre stråle: 10 x 0,1g
  • Kalibrering av mitten stråle: 500 x 100g
  • Bakre balkkalibrering: 100 x 10g
  • Plattform: 15 cm. dia. (15,2 cm)
Beställningsinfo
Valfria tillbehör inkluderar metrisk utrustningssats (två 1000g och en 500g), säkerhetskabel
Garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre Pan 6 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 15.2 cm
Djup (engelska) 9 tum
Kalibrering 10 x 0,1 g (främre stråle), 500 x 100 g (mellanstråle),
Djup (metriskt) 22.86 cm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 30.48 cm
Modell TJ611
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.72 cm
Garanti 3 år
Kapacitet 1.34 lb., 0.61 kg
Visningstyp Analogt
Typ Triple Beam Junior Mekanisk Balans