Läs mer
Ohio restlösningsmedelsblandning 502 290-5000 μg/ml i triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 67-64-1, 64-17-5, 75-28-5, 67-63-0, 106-97-8, 142-82-5 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Triacetin |