Läs mer
Velp Scientifica OHS 20 Digital Overhead Omrörare
Produktkod. 16375665 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
30 till 2000 r/min
Produktkod. Hastighet
16375665 30 till 2000 r/min
1 options
Produktkod. 16375665 Leverantör Velp Scientifica Leverantörsnummer F20100494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11579.67 SEK
    10782.96 SEK / Paket med 1
    Save 796.71 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Digital omrörare. (Stödställ, klämma och omrörarskaft ingår inte; säljs separat.)
Overhead-omrörare med 20 Ncm vridmoment, digital display och timer som kan röra om upp till 25 L. Designad för att garantera högsta säkerhetsstandard och garantera hållbarhet även i de mest aggressiva miljöerna.
OHS 20 Digital är den idealiska lösningen för krävande applikationer som arbetar med en viskositet på upp till 10 000 mPa.
Säkerhet och motstånd i laboratoriet
  • Motståndskraftigt tätt hölje och IP 54-skydd
  • Integrerade överbelastnings-, övertemperatur- och överströmslarm bevarar prestandan över tid och stoppar omrörning för maximal säkerhet i ditt laboratorium
  • Säker start och stopp samt låsnyckel undviker oavsiktlig stat uppgång och förändringar i arbetsförhållandena.
Bäst i klassens omrörningskraft
  • Den borstlösa motorn rör upp till 25 L med ett maximalt vridmoment på 20 Ncm, vilket säkerställer utmärkt prestanda och lång livslängd
  • SpeedServo™ Vridmomentkompensationsteknologin håller hastigheten konstant och justerar automatiskt viskositetsförändringar.
Användarvänlighet
  • Teknologin SmartChuck™ förenklar processen för att anpassa skaftet och kan utföras även med en hand och kräver inget verktyg, vilket gör ditt liv enklare
  • All nödvändig information finns tillgänglig vid en snabb överblick och den dedikerade vridmomentdisplayen med 4 LED-segment informerar om viskositetsförändringar under driften.
  • OHS Digital integrerade timer möjliggör obevakad verksamhet. Programmera din OHS Digital från 1 minut till 99,59 timmar och gå därifrån!
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 25 L
Spänning 230 V
Wattal 65 W
Diameter (metrisk) axel 7 mm
Mått (L x B x H) 235 x 90 x 285 mm
Höjd (metrisk) 285 mm
Längd (engelska) 9,3 tum
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Certifikat och efterlevnad Ja
Chuck storlek 1 till 13 mm
Inkluderar Endast digital omrörare. (Stödstativ, klämma och omrörarskaft ingår inte.)
Material Aluminiumlegering
Modell OHS 20 digital
Skyddsklass Ja
Vridmoment Max. 20 Ncm
Viskositet Max. 10 000 mPas
Vikt (metrisk) 4.1 kg