Läs mer
Velp Scientifica OHS 200 Digital Overhead Omrörare
Produktkod. 16335665 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
6 till 400, 30 till 2000 rpm
Produktkod. Hastighet
16335665 6 till 400, 30 till 2000 rpm
1 options
Produktkod. 16335665 Leverantör Velp Scientifica Leverantörsnummer F20100490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19685.00 SEK
    15311.59 SEK / Paket med 1
    Save 4373.41 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Omrörare med 200 Ncm vridmoment, dubbel växel, digital display och timer som kan röra upp till 100 L. Utformad för att garantera högsta säkerhetsstandarder och hållbarhet även i de mest aggressiva miljöerna.
OHS 200 Digital är den idealiska lösningen för krävande applikationer som arbetar med viskositeter upp till 100 000 mPa.
Säkerhet och motstånd i laboratoriet
  • Motståndskraftigt tätt hölje och IP 54-skydd
  • Integrerade överbelastnings-, övertemperatur- och överströmslarm bevarar prestandan över tid och stoppar omrörning för maximal säkerhet i ditt laboratorium
  • Säker start och stopp samt låsnyckel undviker oavsiktlig stat uppgång och förändringar i arbetsförhållandena.
Bäst i klassens omrörningskraft
  • Den borstlösa motorn rör om upp till 100 l med ett maximalt vridmoment på 200 Ncm och säkerställer längst livslängd.
  • SpeedServo™ Vridmomentkompensationsteknologin håller hastigheten konstant och justerar automatiskt viskositetsförändringar.
  • Tvåväxlade växlar för bästa prestanda både vid högvridmoment och hög volym:
    • Hastighetsväxel 1: 6 - 400 varv per minut
    • Hastighetsväxel 2: 30 - 2000 varv per minut
Användarvänlighet
  • Teknologin SmartChuck™ förenklar processen för att anpassa skaftet och kan utföras även med en hand och kräver inget verktyg, vilket gör ditt liv enklare
  • All nödvändig information finns tillgänglig vid en snabb överblick och den dedikerade vridmomentdisplayen med 4 LED-segment informerar om viskositetsförändringar under driften.
  • OHS Digital integrerade timer möjliggör obevakad verksamhet. Programmera din OHS Digital från 1 minut till 99,59 timmar och gå därifrån!
Specifikationer
Hastighet 6 till 400, 30 till 2000 rpm
Kapacitet 100 L
Spänning 230 V
Wattal 150 W
Diameter (metrisk) axel 7 mm
Mått (L x B x H) 235 x 90 x 315 mm
Höjd (metrisk) 315 mm
Längd (engelska) 9,3 tum
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Certifikat och efterlevnad Ja
Chuck storlek 1 till 13 mm
Material Aluminiumlegering
Modell OHS 200 digital
Skyddsklass Ja
Vridmoment Max. 100 Ncm
Viskositet Max. 100 000 mPas
Vikt (metrisk) 4.6 kg