Läs mer
Velp Scientifica OHS 40 Digital Overhead Omrörare
Produktkod. 16365665 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
30 till 2000 r/min
Produktkod. Hastighet
16365665 30 till 2000 r/min
1 options
Produktkod. 16365665 Leverantör Velp Scientifica Leverantörsnummer F20100493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11700.00 SEK
    9100.13 SEK / Paket med 1
    Save 2599.87 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Overhead-omrörare med 40 Ncm vridmoment, digital display och timer som kan röra om upp till 25 L. Designad för att garantera högsta säkerhetsstandard och garantera hållbarhet även i de mest aggressiva miljöerna.
OHS 60 Digital är den idealiska lösningen för krävande applikationer med viskositeter upp till 50 000 mPa.
Säkerhet och motstånd i laboratoriet
  • Motståndskraftigt tätt hölje och IP 54-skydd
  • Integrerade överbelastnings-, övertemperatur- och överströmslarm bevarar prestandan över tid och stoppar omrörning för maximal säkerhet i ditt laboratorium
  • Säker start och stopp av ratten samt låsnyckel undviker oavsiktlig stat uppgång och förändringar i arbetsförhållandena
Bäst i klassens omrörningskraft
  • Den borstlösa motorn rör upp till 40 L med ett maximalt vridmoment på 60 Ncm och säkerställer längst livslängd
  • SpeedServo™ Vridmomentkompensationsteknologin håller hastigheten konstant och justerar automatiskt viskositetsförändringar
Användarvänlighet
  • Teknologin SmartChuck™ förenklar processen för att anpassa skaftet och kan utföras även med en hand och kräver inget verktyg, vilket gör ditt liv enklare
  • All nödvändig information finns tillgänglig vid en snabb överblick och den dedikerade vridmomentdisplayen med 4 LED-segment informerar om viskositetsförändringar under driften.
  • OHS Digital integrerade timer möjliggör obevakad verksamhet. Programmera din OHS Digital från 1 minut till 99,59 timmar och gå därifrån!
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 25 L
Spänning 230 V
Wattal 120 W
Diameter (metrisk) axel 7 mm
Mått (L x B x H) 235 x 90 x 285 mm
Höjd (metrisk) 285 mm
Längd (engelska) 9,3 tum
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Certifikat och efterlevnad Ja
Chuck storlek 1 till 13 mm
Material Aluminiumlegering
Modell OHS 40 digital
Skyddsklass Ja
Vridmoment Max. 40 Ncm
Viskositet Max. 25 000 mPas
Vikt (metrisk) 4.1 kg