Läs mer
Velp Scientifica OHS 60 Digital Overhead-omrörare
Produktkod. 16575360 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
30 till 2000 r/min
Produktkod. Hastighet
16575360 30 till 2000 r/min
1 options
Produktkod. 16575360 Leverantör Velp Scientifica Leverantörsnummer SA20100492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16060.00 SEK
    12492.19 SEK / Paket med 1
    Save 3567.81 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Omrörare med 60 Ncm vridmoment, digital display och timer som kan röra upp till 40 L. Utformad för att garantera högsta säkerhetsstandarder och hållbarhet även i de mest aggressiva miljöerna.
OHS 60 Digital är den idealiska lösningen för krävande applikationer med viskositeter upp till 50 000 mPa.
Säkerhet och motstånd i laboratoriet
  • Motståndskraftigt tätt hölje och IP 54-skydd
  • Integrerade överbelastnings-, övertemperatur- och överströmslarm bevarar prestandan över tid och stoppar omrörning för maximal säkerhet i ditt laboratorium
  • Säker start och stopp samt låsnyckel undviker oavsiktlig stat uppgång och förändringar i arbetsförhållandena.
Bäst i klassens omrörningskraft
  • Den borstlösa motorn rör om upp till 40 L med ett maximalt vridmoment på 60 Ncm och säkerställer längst livslängd.
  • SpeedServo™ Vridmomentkompensationsteknologin håller hastigheten konstant och justerar automatiskt viskositetsförändringar.
Användarvänlighet
  • Teknologin SmartChuck™ förenklar processen för att anpassa skaftet och kan utföras även med en hand och kräver inget verktyg, vilket gör ditt liv enklare
  • All nödvändig information finns tillgänglig vid en snabb överblick och den dedikerade vridmomentdisplayen med 4 LED-segment informerar om viskositetsförändringar under driften.
  • OHS Digital integrerade timer möjliggör obevakad verksamhet. Programmera din OHS Digital från 1 minut till 99,59 timmar och gå därifrån!
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 40 L
Visa Digital
Spänning 230 V
Diameter (metrisk) axel ≤8,5 mm
Bredd (engelska) 15,2 tum
Bredd (metrisk) 385 mm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Chuck storlek 1 till 13 mm
För användning med (applikation) Omrörning
Inkluderar OHS 60 digital omrörare, universal H-stativ, omröraraxel med propeller och dubbelklämma
Modell OHS 60 Digital
Motortyp Borstlös DC
Skyddsklass IP54
Vridmoment ≤60 Ncm
Viskositet ≤50 000 mPas
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4.1 kg