Läs mer
Velp Scientifica OHS 200 Advance Overhead Omrörare
Produktkod. 16305665 Handla allt Velp Produkter
Change view
Vridmoment:
≤200 Ncm
Produktkod. Vridmoment
16305665 ≤200 Ncm
1 options
Produktkod. 16305665 Leverantör Velp Scientifica Leverantörsnummer F20100480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23200.00 SEK
    18044.17 SEK / Paket med 1
    Save 5155.83 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Omrörare med 200 Ncm vridmoment, dubbel växel, 3,5 tum TFT-display, Wi-Fi timer och USB anslutning kan röra upp till 100 L. Utformad för att garantera högsta säkerhetsstandarder och hållbarhet även i de mest aggressiva miljöerna.
OHS 200 Advance är den idealiska lösningen för krävande applikationer som arbetar med viskositeter upp till 100 000 mPa. Den elektroniskt styrda borstlösa motorn i OHS 200 Advance rör om upp till 100 l med ett maximalt vridmoment på 200 Ncm och säkerställer längst livslängd.
Säkerhet och motstånd i laboratoriet
  • Motståndskraftigt förseglat hölje med IP 54-skyddsklassning garanterar hållbarhet även i de mest aggressiva miljöerna
  • Integrerade överbelastnings-, övertemperatur- och överströmslarm bevarar prestandan över tid genom att stoppa omrörningen
  • Säker start och stopp-funktion med låsnyckel förhindrar oavsiktlig start och förändringar i arbetsförhållandena
  • Integrerade vibrationssensorer med olika känslighetsnivåer stoppar driften och informerar användarna när OHS är stabilt och korrekt fixerat
Bäst i klassens omrörningskraft
  • Idealiskt för krävande applikationer som arbetar med olika viskositeter
  • Elektroniskt styrd, borstlös motor rör sig med maximalt vridmoment
  • SpeedServo™ Vridmomentkompensationsteknologin håller hastigheten konstant och justerar automatiskt viskositetsförändringar
  • Tvåväxlade växlar ger bästa prestanda för både högt vridmoment och hög volym
  • Elektronisk hastighetskontroll kan manuellt ställas in till önskat varvtal
  • Vridmomentet förblir stabilt genom hela hastighetsområdet, vilket är en avgörande parameter för reproducerbarhet
SmartChuck™ Förenklar schaktanpassning
  • Axelanpassningsprocessen kan utföras med en hand och kräver inga verktyg
  • Med två enkla rörelser låser du upp skyddsringen för att driva axeln in och ut med maximal lätthet
  • Att öppna ringen under omrörningsprocessen blockerar automatiskt analysen och instrumentet informerar användaren om maximal säkerhet
Intuitiv och precis.
  • 3,5 tum TFT-skärmen guidar användare att exakt ställa in arbetsförhållanden och ge reproducerbara resultat
  • Visar huvudinformation i en snabb blick tillsammans med vridmomentmätning för realtidsinformation om viskositetsförändring med en upplösning på 1 Ncm
  • Interagera med OHS Advance från realtidsgrafen som visar hastighet, vridmoment och temperatur
  • OHS Advance-omrörare arbetar utan bevakning tack vare en timer som kan ställas in från 1 minut till 99,59 timmar.
  • Definiera och programmera driftsmetoder som är idealiska för krävande uppgifter där ramper och intervalloperationer krävs
OHS Advance-anslutningsfördelar
  • OHS Advance är de enda omrörarna som erbjuder möjlighet att kontrollera och övervaka processer via en Wi-Fi anslutning
  • VELP Ermes molnplattform gör det möjligt att styra OHS Advance från PC, smartphone och surfplatta via ett enkelt och intuitivt webbgränssnitt
  • Aktivera omrörning, ställ in en timer, ställ in en metod (bland de som sparas på enheten), eller ladda ner och dela rapporter med ett klick
  • VELP Ermes kan hantera OHS Advance som är placerad i renrum eller andra kontrollerade miljöer, utan behov av långa säkerhetsrutiner
  • OHS/CotrollerSoft™ Mjukvaran erbjuder alla laboratorier ett giltigt alternativ med USB uppkoppling för dem som inte kan dra nytta av molntjänster
Specifikationer
Hastighet 6 till 400, 30 till 2000 rpm
Kapacitet 100 L
Visa TFT
Spänning 230 V
Wattal 150 W
Diameter (metrisk) axel ≤8,5 mm
Höjd (engelska) 12,4 tum
Höjd (metrisk) 315 mm
Längd (engelska) 9,3 tum
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (engelska) 3,5 tum
Bredd (metrisk) 90 mm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Chuck storlek 1 till 13 mm
För användning med (applikation) Omrörning
Inkluderar Pt100 sond
Modell OHS 200 förskott
Antal hastighetsväxlar 2
Skyddsklass IP54
Temperaturområde (engelska) -330 °F till +1020 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +550 °C
Vridmoment ≤200 Ncm
Viskositet ≤100 000 mPas
Vikt (engelska) 10.1 lb.
Vikt (metrisk) 4.6 kg