Läs mer
Thermo Scientific™ Oljefria vakuumpumpar för vakuumkoncentratorer
Produktkod. 10543234 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
EFTE/PFA fyrhövdad vakuumpump
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Spänning Förpackningsstorlek
10543234 EFTE/PFA fyrhövdad vakuumpump 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10543234 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer OFP400230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116345.00 SEK
    113485.48 SEK / Paket med 1
    Save 2859.52 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Eliminera oljedimma ångor med dessa tystgående, kemikaliebeständiga, oljefria pumpar, designade för en mängd olika laboratorieapplikationer.
Eliminera oljedimma ångor med Thermo Scientific™ Oljefria vakuumpumpar för vakuumkoncentratorer, designade för en mängd olika laboratorieanvändningar. Dessa tystgående pumpar är mycket kemikalieresistenta och kräver ingen olja för att fungera.
  • Litet utrymme
  • Fyrhövdad design med kemiskt resistenta solida ETFE- och PFA-huvuden
  • Ansluts enkelt till vilken som helst Thermo Scientific™ SpeedVac™ system
  • Rekommenderas för användning med sura miljöer som HCl, TFA, ättik- och myrsyror samt organiska lösningsmedel
  • Levereras komplett med ANT100 Post Trap för att lägga till fångst och neutraliserande lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EFTE/PFA fyrhövdad vakuumpump
Typ Oljefri vakuumpump
Förflyttning 36 l/min. vid 60Hz
För användning med (utrustning) Vakuumkoncentrator
Max. Vakuum 0,6 torr (0,75 mbar)
Mått (L x B x H) 15 x 8 x 18 tum. (390 x 210 x 460 mm)
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 390 mm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 210 mm
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 460 mm
Fraktvikt (engelska) 49.5 lb.
Fraktvikt (metrisk) 22.5 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz